Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S-protein Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0130R-CY3
BOSSBS-0130R-CY3EA 1130 EUR InStock
BOSSBS-0130R-CY3
Anti-S-protein Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Severe acute respiratory syndrome (SARS) is a viral respiratory illness caused by a coronavirus, called SARS-associated coronavirus (SARS-CoV). Human coronaviruses (HCoVs) were previously only associated with mild diseases. The SARS-CoV genome contains five major open reading frames (ORFs) that encode the replicase polyprotein; the spike (S), envelope (E), and membrane (M) glycoproteins; and the nucleocapsid protein (N).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SARS S-protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité