Anti-HSP90AB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-0135R
BOSSBS-0135REA 746 EUR InStock
BOSSBS-0135R
Anti-HSP90AB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Molecular chaperone that promotes the maturation, structural maintenance and proper regulation of specific target proteins involved for instance in cell cycle control and signal transduction. Undergoes a functional cycle that is linked to its ATPase activity. This cycle probably induces conformational changes in the client proteins, thereby causing their activation. Interacts dynamically with various co-chaperones that modulate its substrate recognition, ATPase cycle and chaperone function.
Recommended dilutions: Western Blot: 1:100-1000; Flow Cytometry: 1:20-100; IHC-P: 1:100-500; IF(IHC-More Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 μl 100 µl BOSSBS-0135R
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité