Anti-TTR Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-0152R-FITC
BOSSBS-0152R-FITCEA 876 EUR InStock
BOSSBS-0152R-FITC
Anti-TTR Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Thyroid hormone-binding protein. Probably transports thyroxine from the bloodstream to the brain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TTR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité