Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0161R-A488
BOSSBS-0161R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0161R-A488
Anti-NGFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Plays a role in the regulation of the translocation of GLUT4 to the cell surface in adipocytes and skeletal muscle cells in response to insulin, probably by regulating RAB31 activity, and thereby contributes to the regulation of insulin-dependent glucose uptake. Low affinity receptor which can bind to NGF, BDNF, NT-3, and NT-4. Can mediate cell survival as well as cell death of neural cells. Necessary for the circadian oscillation of the clock genes ARNTL/BMAL1, PER1, PER2 and NR1D1 in the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the brain and in liver and of the genes involved in glucose and lipid metabolism in the liver.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: p75 NGF Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité