Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0163R-CY5.5
BOSSBS-0163R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0163R-CY5.5
Anti-NOS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Produces nitric oxide (NO) which is implicated in vascular smooth muscle relaxation through a cGMP-mediated signal transduction pathway. NO mediates vascular endothelial growth factor (VEGF)-induced angiogenesis in coronary vessels and promotes blood clotting through the activation of platelets. Isoform eNOS13C: Lacks eNOS activity, dominant-negative form that may down-regulate eNOS activity by forming heterodimers with isoform 1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité