Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-0165R-A647
BOSSBS-0165R-A647EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0165R-A647
Anti-EGFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase binding ligands of the EGF family and activating several signaling cascades to convert extracellular cues into appropriate cellular responses. Known ligands include EGF, TGFA/TGF-alpha, amphiregulin, epigen/EPGN, BTC/betacellulin, epiregulin/EREG and HBEGF/heparin-binding EGF. Ligand binding triggers receptor homo- and/or heterodimerization and autophosphorylation on key cytoplasmic residues. The phosphorylated receptor recruits adapter proteins like GRB2 which in turn activates complex downstream signaling cascades. Activates at least 4 major downstream signaling cascades including the RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC and STATs modules. May also activate the NF-kappa-B signaling cascade. Also directly phosphorylates other proteins like RGS16, activating its GTPase activity and probably coupling the EGF receptor signaling to the G protein-coupled receptor signaling. Also phosphorylates MUC1 and increases its interaction with SRC and CTNNB1/beta-catenin. Isoform 2 may act as an antagonist of EGF action.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité