Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0173R-A488
BOSSBS-0173R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0173R-A488
Anti-IRS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The family of insulin receptor substrates (IRSs) has been reported to play important roles for signal transduction of various hormones. Four members of the IRS family have been described. Each IRS is believed to have different functions; however, the distinct physiological roles of each IRS are unclear. Summary: This gene encodes the insulin receptor substrate 2, a cytoplasmic signaling molecule that mediates effects of insulin, insulin-like growth factor 1, and other cytokines by acting as a molecular adaptor between diverse receptor tyrosine kinases and downstream effectors. The product of this gene is phosphorylated by the insulin receptor tyrosine kinase upon receptor stimulation, as well as by an interleukin 4 receptor-associated kinase in response to IL4 treatment.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IRS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité