Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRKB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0175R-A488
BOSSBS-0175R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0175R-A488
Anti-TRKB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase involved in the development and the maturation of the central and the peripheral nervous systems through regulation of neuron survival, proliferation, migration, differentiation, and synapse formation and plasticity. Receptor for BDNF/brain-derived neurotrophic factor and NTF4/neurotrophin-4. Alternatively can also bind NTF3/neurotrophin-3 which is less efficient in activating the receptor but regulates neuron survival through NTRK2. Upon ligand-binding, undergoes homodimerization, autophosphorylation and activation. Recruits, phosphorylates and/or activates several downstream effectors including SHC1, FRS2, SH2B1, SH2B2 and PLCG1 that regulate distinct overlapping signaling cascades. Through SHC1, FRS2, SH2B1, SH2B2 activates the GRB2-Ras-MAPK cascade that regulates for instance neuronal differentiation including neurite outgrowth. Through the same effectors controls the Ras-PI3 kinase-AKT1 signaling cascade that mainly regulates growth and survival. Through PLCG1 and the downstream protein kinase C-regulated pathways controls synaptic plasticity. Thereby, plays a role in learning and memory by regulating both short term synaptic function and long-term potentiation. PLCG1 also leads to NF-Kappa-B activation and the transcription of genes involved in cell survival. Hence, it is able to suppress anoikis, the apoptosis resulting from loss of cell-matrix interactions. May also play a role in neutrophin-dependent calcium signaling in glial cells and mediate communication between neurons and glia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRKB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité