Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGER Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0177R-A350
BOSSBS-0177R-A350EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0177R-A350
Anti-AGER Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Mediates interactions of advanced glycosylation end products (AGE). These are nonenzymatically glycosylated proteins which accumulate in vascular tissue in aging and at an accelerated rate in diabetes. Acts as a mediator of both acute and chronic vascular inflammation in conditions such as atherosclerosis and in particular as a complication of diabetes. AGE/RAGE signaling plays an important role in regulating the production/expression of TNF-alpha, oxidative stress, and endothelial dysfunction in type 2 diabetes. Interaction with S1A12 on endothelium, mononuclear phagocytes, and lymphocytes triggers cellular activation, with generation of key proinflammatory mediators. Receptor for amyloid beta peptide. Contributes to the translocation of amyloid-beta peptide (ABPP) across the cell membrane from the extracellular to the intracellular space in cortical neurons. ABPP-initiated RAGE signaling, especially stimulation of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), has the capacity to drive a transport system delivering ABPP as a complex with RAGE to the intraneuronal space. Can also bind oligonucleotides (By similarity). Interaction with S1B after myocardial infarction may play a role in myocyte apoptosis by activating ERK1/2 and p53/TP53 signaling.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AGER
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité