Anti-DOPA Decarboxylase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0180R-A680
BOSSBS-0180R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-0180R-A680
Anti-DOPA Decarboxylase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
catalyses the decarboxylation of L-3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA) to dopamine, L-5-hydroxytryptophan to serotonin and L-tryptophan to tryptamine.
Type: Primary
Antigen: DOPA Decarboxylase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/480
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité