Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OPRL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0181R-CY7
BOSSBS-0181R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0181R-CY7
Anti-OPRL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
G-protein coupled opioid receptor that functions as receptor for the endogenous neuropeptide nociceptin. Ligand binding causes a conformation change that triggers signaling via guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) and modulates the activity of down-stream effectors. Signaling via G proteins mediates inhibition of adenylate cyclase activity and calcium channel activity. Arrestins modulate signaling via G proteins and mediate the activation of alternative signaling pathways that lead to the activation of MAP kinases. Plays a role in modulating nociception and the perception of pain. Plays a role in the regulation of locomotor activity by the neuropeptide nociceptin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OPRL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité