Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTP1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0182R
BOSSBS-0182REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0182R
Anti-PTP1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tyrosine-protein phosphatase which acts as a regulator of endoplasmic reticulum unfolded protein response. Mediates dephosphorylation of EIF2AK3/PERK; inactivating the protein kinase activity of EIF2AK3/PERK. May play an important role in CKII- and p60c-src-induced signal transduction cascades. May regulate the EFNA5-EPHA3 signaling pathway which modulates cell reorganization and cell-cell repulsion. May also regulate the hepatocyte growth factor receptor signaling pathway through dephosphorylation of MET.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PTP1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité