Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTP1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0182R-A680
BOSSBS-0182R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0182R-A680
Anti-PTP1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Tyrosine-protein phosphatase which acts as a regulator of endoplasmic reticulum unfolded protein response. Mediates dephosphorylation of EIF2AK3/PERK; inactivating the protein kinase activity of EIF2AK3/PERK. May play an important role in CKII- and p60c-src-induced signal transduction cascades. May regulate the EFNA5-EPHA3 signaling pathway which modulates cell reorganization and cell-cell repulsion. May also regulate the hepatocyte growth factor receptor signaling pathway through dephosphorylation of MET.

Type: Primary
Antigen: PTP1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..