Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Trk A + B + C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0192R-CY7
BOSSBS-0192R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0192R-CY7
Anti-Trk A + B + C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase involved in the development and the maturation of the central and peripheral nervous systems through regulation of proliferation, differentiation and survival of sympathetic and nervous neurons. High affinity receptor for NGF which is its primary ligand, it can also bind and be activated by NTF3/neurotrophin-3. However, NTF3 only supports axonal extension through NTRK1 but has no effect on neuron survival. Upon dimeric NGF ligand-binding, undergoes homodimerization, autophosphorylation and activation. Recruits, phosphorylates and/or activates several downstream effectors including SHC1, FRS2, SH2B1, SH2B2 and PLCG1 that regulate distinct overlapping signaling cascades driving cell survival and differentiation. Through SHC1 and FRS2 activates a GRB2-Ras-MAPK cascade that regulates cell differentiation and survival. Through PLCG1 controls NF-Kappa-B activation and the transcription of genes involved in cell survival. Through SHC1 and SH2B1 controls a Ras-PI3 kinase-AKT1 signaling cascade that is also regulating survival. In absence of ligand and activation, may promote cell death, making the survival of neurons dependent on trophic factors. Isoform TrkA-III is resistant to NGF, constitutively activates AKT1 and NF-kappa-B and is unable to activate the Ras-MAPK signaling cascade. Antagonizes the anti-proliferative NGF-NTRK1 signaling that promotes neuronal precursors differentiation. Isoform TrkA-III promotes angiogenesis and has oncogenic activity when overexpressed.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Trk A + B + C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité