Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0199R-CY5.5
BOSSBS-0199R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0199R-CY5.5
Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
GFAP, a class-III intermediate filament, is a cell-specific marker that, during the development of the central nervous system, distinguishes astrocytes from other glial cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200
Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité