Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Big Endothelin-1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0202R-A680
BOSSBS-0202R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0202R-A680
Anti-Big Endothelin-1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Big Endothelin-1 is precursor of endothelin 1. Big endothelin-1 is cleaved to yield endothelin-1 via the activity of an endothelin-converting enzyme (ECE). Big Endothelin-1 can be Hydrolysed by chymase to generate endothelin 1 (1-21) in vitro. Endothelins are endothelium-derived vasoconstrictor peptides.

Type: Primary
Antigen: Big endothelin-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 81-212/212
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité