Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EDN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0202R-CY5
BOSSBS-0202R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0202R-CY5
Anti-EDN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Endothelins (ET) show potent constrictor activity in vascular and non-vascular smooth muscle. This family of 21-amino acid peptides exists in at least three isoforms - ET-1, ET-2, and ET-3, and is produced in endothelial and epithelial cells. ET's can mediate biological effects in cells and tissues, and have been shown to bind to an ET receptor in the lung, kidney, heart, and liver. Endothelin 1 is expressed in lung, placental stem villi vessels and in cultured placental vascular smooth muscle cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EDN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité