Anti-TUBB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0210R-CY5.5
BOSSBS-0210R-CY5.5EA 370 EUR InStock
BOSSBS-0210R-CY5.5
Anti-TUBB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TUBB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité