Anti-ICAD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-0214R-A750
BOSSBS-0214R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0214R-A750
Anti-ICAD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Inhibitor of the caspase-activated DNase (DFF40).
Type: Primary
Antigen: ICAD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 2-100/331
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité