Anti-DFFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0214R-CY3
BOSSBS-0214R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0214R-CY3
Anti-DFFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Inhibitor of the caspase-activated DNase (DFF40).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DFFA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité