Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FASLG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0216R-CY7
BOSSBS-0216R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0216R-CY7
Anti-FASLG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cytokine that binds to TNFRSF6/FAS, a receptor that transduces the apoptotic signal into cells. May be involved in cytotoxic T-cell mediated apoptosis and in T-cell development. TNFRSF6/FAS-mediated apoptosis may have a role in the induction of peripheral tolerance, in the antigen-stimulated suicide of mature T-cells, or both. Binding to the decoy receptor TNFRSF6B/DcR3 modulates its effects. The FasL intracellular domain (FasL ICD) cytoplasmic form induces gene transcription inhibition.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Fas Ligand
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité