Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCV-NS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0219R-CY5.5
BOSSBS-0219R-CY5.5EA 811 EUR InStock
BOSSBS-0219R-CY5.5
Anti-HCV-NS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Core protein packages viral RNA to form a viral nucleocapsid, and promotes virion budding. Modulates viral translation initiation by interacting with HCV IRES and 40S ribosomal subunit. Also regulates many host cellular functions such as signaling pathways and apoptosis. Prevents the establishment of cellular antiviral state by blocking the interferon-alpha/beta (IFN-alpha/beta) and IFN-gamma signaling pathways and by inducing human STAT1 degradation. Plays an important role in virus-mediated cell transformation leading to hepatocellular carcinomas. Interacts with, and activates STAT3 leading to cellular transformation. May repress the promoter of p53, and sequester CREB3 and SP110 isoform3/Sp110b in the cytoplasm. Also represses cell cycle negative regulating factor CDKN1A, thereby interrupting an important check point of normal cell cycle regulation. Targets transcription factors involved in the regulation of inflammatory responses and in the immune response: suppresses NK-kappaB activation, and activates AP-1. Mediates apoptotic pathways throught association with TNF-type receptors TNFRSF1A and LTBR, although its effect on death receptors-induced apoptosis remains controvertial. Enhances TRAIL mediated apoptosis, suggesting that it might play a role in mediated apoptosis, suggesting that it might play a role in immune-mediated liver cell injury. Secreted core protein is able to bind C1QR1 at the T-cell surface, resulting in down-regulation of T-lymphocytes proliferation. May transactivate human MYC, Rous sarcoma virus LTR, and SV40 promoters. May suppress the human FOS and HIV-1 LTR activity. May alter lipid metabolism by interacting with hepatocellular proteins involved in lipid accumulation and storage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HCV-NS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité