Anti-MAP2K2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-0223R-A350
BOSSBS-0223R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0223R-A350
Anti-MAP2K2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. Activates the ERK1 and ERK2 MAP kinases (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200
Type: Primary
Antigen: MAP2K2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité