Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGF1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0227R-CY7
BOSSBS-0227R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0227R-CY7
Anti-IGF1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
When present in a hybrid receptor with INSR, binds IGF1. PubMed:12138094 shows that hybrid receptors composed of IGF1R and INSR isoform Long are activated with a high affinity by IGF1, with low affinity by IGF2 and not significantly activated by insulin, and that hybrid receptors composed of IGF1R and INSR isoform Short are activated by IGF1, IGF2 and insulin. In contrast, PubMed:16831875 shows that hybrid receptors composed of IGF1R and INSR isoform Long and hybrid receptors composed of IGF1R and INSR isoform Short have similar binding characteristics, both bind IGF1 and have a low affinity for insulin.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IGF1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité