Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0229R
BOSSBS-0229REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0229R
Anti-FGF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Plays an important role in the regulation of cell survival, cell division, angiogenesis, cell differentiation and cell migration. Functions as potent mitogen in vitro (By similarity).

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FGF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité