Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDGFRB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-0232R-A555
BOSSBS-0232R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0232R-A555
Anti-PDGFRB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for homodimeric PDGFB and PDGFD and for heterodimers formed by PDGFA and PDGFB, and plays an essential role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, survival, differentiation, chemotaxis and migration. Plays an essential role in blood vessel development by promoting proliferation, migration and recruitment of pericytes and smooth muscle cells to endothelial cells. Plays a role in the migration of vascular smooth muscle cells and the formation of neointima at vascular injury sites. Required for normal development of the cardiovascular system. Required for normal recruitment of pericytes (mesangial cells) in the kidney glomerulus, and for normal formation of a branched network of capillaries in kidney glomeruli. Promotes rearrangement of the actin cytoskeleton and the formation of membrane ruffles. Binding of its cognate ligands - homodimeric PDGFB, heterodimers formed by PDGFA and PDGFB or homodimeric PDGFD -leads to the activation of several signaling cascades; the response depends on the nature of the bound ligand and is modulated by the formation of heterodimers between PDGFRA and PDGFRB. Phosphorylates PLCG1, PIK3R1, PTPN11, RASA1/GAP, CBL, SHC1 and NCK1. Activation of PLCG1 leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate, mobilization of cytosolic Ca(2+) and the activation of protein kinase C. Phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, leads to the activation of the AKT1 signaling pathway. Phosphorylation of SHC1, or of the C-terminus of PTPN11, creates a binding site for GRB2, resulting in the activation of HRAS, RAF1 and down-stream MAP kinases, including MAPK1/ERK2 and/or MAPK3/ERK1. Promotes phosphorylation and activation of SRC family kinases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDGFRB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité