Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TERT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0233R-CY3
BOSSBS-0233R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0233R-CY3
Anti-TERT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Telomerase is a ribonucleoprotein enzyme essential for the replication of chromosome termini in most eukaryotes. Active in progenitor and cancer cells. Inactive, or very low activity, in normal somatic cells. Catalytic component of the teleromerase holoenzyme complex whose main activity is the elongation of telomeres by acting as a reverse transcriptase that adds simple sequence repeats to chromosome ends by copying a template sequence within the RNA component of the enzyme. Catalyzes the RNA-dependent extension of 3'-chromosomal termini with the 6-nucleotide telomeric repeat unit, 5'-TTAGGG-3'. The catalytic cycle involves primer binding, primer extension and release of product once the template boundary has been reached or nascent product translocation followed by further extension. More active on substrates containing 2 or 3 telomeric repeats. Telomerase activity is regulated by a number of factors including telomerase complex-associated proteins, chaperones and polypeptide modifiers. Modulates Wnt signaling. Plays important roles in aging and antiapoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TERT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité