Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLGF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0234R-HRP
BOSSBS-0234R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0234R-HRP
Anti-PLGF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The placental-derived growth factor (PIGF) is a dimeric glycoprotein showing a high degree of sequence similarity to the vascular endothelial growth factor. Alternative splicing of the PIGF primary transcript gives rise to two forms, named PIGF-1 and PIGF-2, which differ only in the insertion of a highly basic 21-amino acid stretch at the carboxyl end. The presence of the PIGF mRNA in thyroid, placenta, lung, and goiter has indicated the tissues where this factor functions. However, the role of PIGF in vascular development has not yet been clearly established.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PLGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité