Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-0241R-A555
BOSSBS-0241R-A555EA 811 EUR InStock
BOSSBS-0241R-A555
Anti-DEFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The attachment of enveloped viruses to cells and the fusion of viral and cellular membranes are critical early events in the HIV viral infection. This process is mediated by envelope glycoproteins (gp) on the surface of the virus. The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) envelope glycoprotein, gp160, is proteolytically cleaved into gp120 and gp41, which remain noncovalently associated with one another. gp120 is one of the proteins that forms the envelope of HIV. gp120 projects from the surface of HIV and binds to the CD4 molecule on helper T cells. gp120 has been a logical experimental HIV vaccine because the outer envelope is the first part of the virus that encounters antibody. gp41 is embedded in the outer envelope of HIV that anchors gp120. gp41 also plays a key role in HIV's infection of CD4+ T cells by facilitating the fusion of the viral and cell membranes. The nomenclature of the gp proteins describes their respective molecular masses (e.g., gp160, gp120, gp41).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DEFB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité