Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BAIAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0242R-A488
BOSSBS-0242R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0242R-A488
Anti-BAIAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The protein encoded by this gene has been identified as a brain-specific angiogenesis inhibitor (BAI1)-binding protein. This interaction at the cytoplasmic membrane is crucial to the function of this protein, which may be involved in neuronal growth-cone guidance. This protein functions as an insulin receptor tyrosine kinase substrate and suggests a role for insulin in the central nervous system. This protein has also been identified as interacting with the dentatorubral-pallidoluysian atrophy gene, which is associated with an autosomal dominant neurodegenerative disease. It also associates with a downstream effector of Rho small G proteins, which is associated with the formation of stress fibers and cytokinesis. Alternative splicing of the end of this gene results in three products of undetermined function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BAIAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité