Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EXPB2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0243R-FITC
BOSSBS-0243R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0243R-FITC
Anti-EXPB2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
beta-expansin (EXBP2) may cause loosening and extension of plant cell walls by disrupting noncovalent bonding between cellulose microfibrils and matrix glucans. No enzymatic activity has been found Subcellular Location at Cell-wall bound. Belongs to the expansin family.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EXPB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité