Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CRH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0246R-CY7
BOSSBS-0246R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0246R-CY7
Anti-CRH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Corticotropin-releasing hormone is secreted by the paraventricular nucleus (PVN) of the hypothalamus in response to stress. Marked reduction in this protein has been observed in association with Alzheimer disease and autosomal recessive hypothalamic corticotropin deficiency has multiple and potentially fatal metabolic consequences including hypoglycemia and hepatitis. In addition to production in the hypothalamus, this protein is also synthesized in peripheral tissues, such as T lymphocytes and is highly expressed in the placenta. In the placenta it is a marker that determines the length of gestation and the timing of parturition and delivery. A rapid increase in circulating levels of the hormone occurs at the onset of parturition, suggesting that, in addition to its metabolic functions, this protein may act as a trigger for parturition. [provided by RefSeq, Apr 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité