Anti-EPHB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-0247R-A555
BOSSBS-0247R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0247R-A555
Anti-EPHB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Eph receptors play important roles in axon guidance at the midline. In the auditory system, growth of axons across the midline is an important determinant of auditory function. The avian cochlear nucleus, n. magnocellularis (NM), makes bilateral projections to its target, n. laminaris (NL).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EPHB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité