Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EphB2 R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0247R-A750
BOSSBS-0247R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-0247R-A750
Anti-EphB2 R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase which binds promiscuously transmembrane ephrin-B family ligands residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional signaling into neighboring cells. The signaling pathway downstream of the receptor is referred to as forward signaling while the signaling pathway downstream of the ephrin ligand is referred to as reverse signaling. Functions in axon guidance during development. Involved in the guidance of commissural axons, that form a major interhemispheric connection between the 2 temporal lobes of the cerebral cortex. Also involved in guidance of contralateral inner ear efferent growth cones at the midline and of retinal ganglion cell axons to the optic disk. In addition to axon guidance, also regulates dendritic spines development and maturation and stimulates the formation of excitatory synapses. Upon activation by EFNB1, abolishes the ARHGEF15-mediated negative regulation on excitatory synapse formation. Controls other aspects of development including angiogenesis, palate development and in inner ear development through regulation of endolymph production. Forward and reverse signaling through the EFNB2/EPHB2 complex regulate movement and adhesion of cells that tubularize the urethra and septate the cloaca. May function as a tumor suppressor.

Type: Primary
Antigen: EphB2 R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/1055
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité