Anti-MAG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0257R-CY5
BOSSBS-0257R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0257R-CY5
Anti-MAG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Adhesion molecule in postnatal neural development that mediates sialic-acid dependent cell-cell interactions between neuronal and myelinating cells. Preferentially binds to alpha-2,3-linked sialic acid (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MAG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité