Anti-CKLFSF2 isoform 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-0265R-A750
BOSSBS-0265R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0265R-A750
Anti-CKLFSF2 isoform 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CKLFSF2 isoform 1.
Type: Primary
Antigen: CKLFSF2 isoform 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:24-110/169
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité