Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurobeachin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0268R-CY5.5
BOSSBS-0268R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0268R-CY5.5
Anti-Neurobeachin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Neurobeachin binds to type II regulatory subunits of protein kinase A and anchors/targets them to the membrane. It may anchor the kinase to cytoskeletal and/or organelle-associated proteins. Neurobeachin, is also a neuron-specific multidomain protein of 327 kDa with a high-affinity binding site for the type II regulatory subunit of protein kinase A. Neurobeachin is peripherally associated with pleomorphic tubulovesicular endomembranes near the trans sides of Golgi stacks and throughout the cell body and cell processes. It is also found in a subpopulation of synapses, where it is concentrated at the postsynaptic plasma membrane.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Neurobeachin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Other Species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité