Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NAMPT Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0272R-FITC
BOSSBS-0272R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0272R-FITC
Anti-NAMPT Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Catalyzes the condensation of nicotinamide with 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate to yield nicotinamide mononucleotide, an intermediate in the biosynthesis of NAD. It is the rate limiting component in the mammalian NAD biosynthesis pathway. The secreted form behaves both as a cytokine with immunomodulating properties and an adipokine with anti-diabetic properties, it has no enzymatic activity, partly because of lack of activation by ATP, which has a low level in extracellular space and plasma. Plays a role in the modulation of circadian clock function. NAMPT-dependent oscillatory production of NAD regulates oscillation of clock target gene expression by releasing the core clock component: CLOCK-ARNTL/BMAL1 heterodimer from NAD-dependent SIRT1-mediated suppression (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NAMPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité