Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PBEF CT Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0273R-HRP
BOSSBS-0273R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0273R-HRP
Anti-PBEF CT Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
icotinamide phosphoribosyltransferase (NAmPRTase) (Nampt) (Pre-B cell-enhancing factor) (Pre-B-cell colony-enhancing factor 1) (Fisfatin) Catalyzes the condensation of nicotinamide with5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate to yield nicotinamide mononucleotide, an intermediate in the biosynthesis of NAD. It is the rate limiting component in the mammalian NAD biosynthesis pathway. Expressed in large amounts in bone marrow, liver tissue, and muscle. Also present in heart, placenta, lung, and kidney tissues. Subcellular Location is in Cytoplasm. Belongs to the NAPRTase family.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PBEF CT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité