Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SSB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0276R-CY5
BOSSBS-0276R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0276R-CY5
Anti-SSB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Lupus La protein (Sjogren syndrome type B antigen) (SS-B) (La ribonucleoprotein) (La autoantigen) plays a role in the transcription of RNA polymerase III. It is most probably a transcription termination factor. Binds to the 3' termini of virtually all nascent polymerase III transcripts. It is associated with precursor forms of RNA polymerase III transcripts including tRNA and 4.5S, 5S, 7S, and 7-2 RNAs. The phosphorylation sites are at the C-terminal part of the protein. Sera from patients with systemic lupus erythematosus(SLE) often contain that react with the normal cellular La protein as if this antigen was foreign.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SSB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité