Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RRAD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0278R-A488
BOSSBS-0278R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0278R-A488
Anti-RRAD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Human Rad1 is a component of a heterotrimeric PCNA like complex that also contains the Rad9 and Hus1 proteins. This complex is believed to be involved in cellular responses to DNA damage, possibly by associating with Rad17 and several components of the PCNA-loading heteropentamer, replication factor C. Human Rad1 exhibits significant homology to Rad1 from S. pombe, and its expression in yeast rad1 mutants has been shown to partially restore radiation resistance and G2 checkpoint activity. It has also been shown to possess exonuclease activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RRAD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité