Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLGF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0281R-CY7
BOSSBS-0281R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0281R-CY7
Anti-PLGF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Growth factor active in angiogenesis and endothelial cell growth, stimulating their proliferation and migration. It binds to the receptor FLT1/VEGFR-1. Isoform PlGF-2 binds NRP1/neuropilin-1 and NRP2/neuropilin-2 in a heparin-dependent manner. Also promotes cell tumor growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PLGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité