Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R13L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-0284R-A555
BOSSBS-0284R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0284R-A555
Anti-PPP1R13L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Regulator that plays a central role in regulation of apoptosis and transcription via its interaction with NF-kappa-B and p53/TP53 proteins. Blocks transcription of HIV-1 virus by inhibiting the action of both NF-kappa-B and SP1. Also inhibits p53/TP53 function, possibly by preventing the association between p53/TP53 and ASPP1 or ASPP2, and therefore suppressing the subsequent activation of apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPP1R13L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité