Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-0292R-CY7
BOSSBS-0292R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0292R-CY7
Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Serum albumin, the main protein of plasma, has a good binding capacity for water, Ca(2+), Na(+), K(+), fatty acids, hormones, bilirubin and drugs. Its main function is the regulation of the colloidal osmotic pressure of blood. Major zinc transporter in plasma, typically binds about 8% of all plasma zinc.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: BSA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité