Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rabbit IgG Isotype Control

Fournisseur: Bioss
BS-0295P
BOSSBS-0295PEA 181 EUR InStock
BOSSBS-0295P
Rabbit IgG Isotype Control
Anticorps
Isotype controls are negative controls that are designed to measure the amount of non-specific background signal caused by the primary antibody. Isotype Control have no specificity for the target protein, yet retain all of the non-specific characteristics of an antibody.

Type: Control
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité