Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNMT3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-0301R-A647
BOSSBS-0301R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0301R-A647
Anti-DNMT3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Required for genome-wide de novo methylation and is essential for the establishment of DNA methylation patterns during development. DNA methylation is coordinated with methylation of histones. May preferentially methylates nucleosomal DNA within the nucleosome core region. May function as transcriptional co-repressor by associating with CBX4 and independently of DNA methylation. Seems to be involved in gene silencing (By similarity). In association with DNMT1 and via the recruitment of CTCFL/BORIS, involved in activation of BAG1 gene expression by modulating dimethylation of promoter histone H3 at H3K4 and H3K9. Isoforms 4 and 5 are probably not functional due to the deletion of two conserved methyltransferase motifs. Function as transcriptional corepressor by associating with ZHX1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNMT3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité