Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0315R-A350
BOSSBS-0315R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0315R-A350
Anti-FGL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
FGL2 is a secreted protein that is similar to the beta- and gamma-chains of fibrinogen. The carboxyl-terminus of the encoded protein consists of the fibrinogen-related domains (FRED). The encoded protein forms a tetrameric complex which is stabilized by interchain disulfide bonds. It may play a role in physiologic functions at mucosal sites. It is constitutively expressed in cytotoxic T-cells. Lack of expression in other lymphoid- and nonlymphoid-derived cell lines suggested that expression of FGL2 may be restricted to lymphocytes. FGL2 is induced via a mechanism involving IFNG and components of the IFNG signaling pathway, including STAT1 and IRF1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité