Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E1 glycoProtein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0319R-A750
BOSSBS-0319R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0319R-A750
Anti-E1 glycoProtein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Rubella virus (RV), the sole member of the genus Rubivirus within the family Togaviridae, is a small enveloped, positive strand RNA virus. The nucleocapsid consists of 40S genomic RNA and a single species of capsid protein which is enveloped within a host-derived lipid bilayer containing two viral glycoproteins, E1 (58 kDa) and E2 (42-46 kDa). In virus infected cells, RV matures by budding either at the plasma membrane, or at the internal membranes depending on the cell type and enters adjacent uninfected cells by a membrane fusion process in the endosome, directed by E1-E2 heterodimers. The heterodimer formation is crucial for E1 transport out of the endoplasmic reticulum to the Golgi and plasma membrane. In RV E1, a cysteine at position 82 is crucial for the E1-E2 heterodimer formation and cell surface expression of the two proteins. E1 has been shown to be a type 1 membrane protein, rich in cysteine residues with extensive intramolecular disulphide bonds [PMID: 11682134].

Type: Primary
Antigen: E1 glycoprotein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 801-900/1063
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité