Anti-F8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-0332R-A555
BOSSBS-0332R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0332R-A555
Anti-F8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Factor VIII, along with calcium and phospholipid, acts as a cofactor for factor IXa when it converts factor X to the activated form, factor Xa.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200
Type: Primary
Antigen: factor VIII/FVIII
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité