Anti-factor 8/F8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-0332R-A750
BOSSBS-0332R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0332R-A750
Anti-factor 8/F8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Factor VIII, along with calcium and phospholipid, acts as a cofactor for factor IXa when it converts factor X to the activated form, factor Xa.
Type: Primary
Antigen: factor 8/F8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1451-1550/2351
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité